Principaux documents
752738
Sigma-Aldrich
L-Cysteine-15N,2,3,3-d3
98 atom % D, 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
HSCD2CD(15NH2)CO2H
Poids moléculaire :
125.17
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % 15N
98 atom % D
Essai
95% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+4
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
SC([2H])([2H])C([15NH2])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D2,2D,4+1
Clé InChI
XUJNEKJLAYXESH-KIYJLCFFSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This is a bulk stock product. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable