Principaux documents
750484
Sigma-Aldrich
L-Malic acid-13C4
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Synonyme(s) :
(S)-(−)-2-Hydroxysuccinic acid-13C4, L-Hydroxybutanedioic acid-13C4
About This Item
Formule linéaire :
HO213C13CH213CH(OH)13CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
≥97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
101-103 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clé InChI
BJEPYKJPYRNKOW-UVYXLFMMSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable