749893
L-Methionine-13C5,15N,2,3,3,4,4-d5-(methyl-d3)
98 atom % 15N, 98 atom % D, 99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid-13C5,15N,2,3,3,4,4-d5,methyl-d3, L-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid-13C5,15N,2,3,3,4,4-d5,methyl-d3
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Essai
95% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
284 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+14
Chaîne SMILES
O[13C]([13C@]([15NH2])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])S[13C]([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1D3,2+1D2,3+1D2,4+1D,5+1,6+1
Clé InChI
FFEARJCKVFRZRR-QVISGHFZSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable