749532
2-Bromo-1,3,4-thiadiazole
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2HBrN2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
96%
Forme
solid
Pf
68-73 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Brc1nncs1
InChI
1S/C2HBrN2S/c3-2-5-4-1-6-2/h1H
Clé InChI
DQBCRVIBTFHJLM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable