745847
Vanadium(IV) carbide
powder, <2 μm, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Vanadium monocarbide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Taille des particules
<2 μm
Pf
2810 °C (lit.)
Densité
5.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[C-]#[V+]
InChI
1S/C.V/q-1;+1
Clé InChI
ZLANVVMKMCTKMT-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable