74310
5-Nonanol
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
Dibutyl carbinol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.429
Point d'ébullition
195 °C (lit.)
Densité
0.821 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC(O)CCCC
InChI
1S/C9H20O/c1-3-5-7-9(10)8-6-4-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3
Clé InChI
FCBBRODPXVPZAH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter