Principaux documents
742872
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride-aluminum chloride
Synonyme(s) :
AICl3-EMIC, Aluminum chloride-1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride, EMIM Cl AlCl3
About This Item
Formule linéaire :
(C6H11ClN2)2 · (AlCl3)3
Poids moléculaire :
693.26
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Niveau de qualité
Impuretés
≤100 ppm iron
Application
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride-aluminum chloride can be used as a medium for the preparation of poly(p-phenylene) films via electropolymerization of benzene.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Benzene polymerization in 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride-AlCl3 ionic liquid.
Goldenberg LM and Osteryoung RA.
Synt. Metals, 64(1), 63-68 (1994)