Principaux documents
740772
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethylthio)aniline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6F3NS
Poids moléculaire :
193.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
solid
Essai:
97%
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
30-34 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
thioether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1ccccc1SC(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NS/c8-7(9,10)12-6-4-2-1-3-5(6)11/h1-4H,11H2
Clé InChI
HIPLFBJHUALLRK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.0 °F
Point d'éclair (°C)
90.55 °C