739405
2-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine
97%
Synonyme(s) :
2-(2′-Pyridyl)imidazole, 2-(2-Pyridyl)imidazole, 2-(Imidazol-2-yl)pyridine, 2-(Pyridin-2-yl)imidazole, Pyridine,2-imidazol-2-yl- (8Cl)
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
135-140 °C
Chaîne SMILES
c1ccc(nc1)-c2ncc[nH]2
InChI
1S/C8H7N3/c1-2-4-9-7(3-1)8-10-5-6-11-8/h1-6H,(H,10,11)
Clé InChI
SZXUTTGMFUSMCE-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable