Principaux documents
736716
Sigma-Aldrich
Potassium hexacyanoferrate(II)-13C6 trihydrate
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Potassium ferrocyanide-13C6
About This Item
Formule linéaire :
K4Fe(13CN)6 · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#[13C][Fe-4]([13C]#N)([13C]#N)([13C]#N)([13C]#N)[13C]#N
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;/i6*1+1;;;;;;;;
Clé InChI
NRYOVBQTVIWDNU-NSNQEQAISA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable