Principaux documents
735302
Sigma-Aldrich
5,8-Dibromoquinoxaline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H4Br2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
198-203 °C (dec.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(Br)c2nccnc12
InChI
1S/C8H4Br2N2/c9-5-1-2-6(10)8-7(5)11-3-4-12-8/h1-4H
Clé InChI
ZPZBXKVJNVNNET-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable