Principaux documents
734993
Sigma-Aldrich
3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
3-Phenylpyrazole-4-carbaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Forme
solid
Pf
142-147 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=Cc1c[nH]nc1-c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2O/c13-7-9-6-11-12-10(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,11,12)
Clé InChI
OCCFXKQCKSLEII-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable