Key Documents
734349
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
contain inhibitor
Synonyme(s) :
Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Contient
~1% MEHQ as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.456
Densité
1.129 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(=C)CO
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(3-6)5(7)8-2/h6H,1,3H2,2H3
Clé InChI
RFUCOAQWQVDBEU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
195.1 °F
Point d'éclair (°C)
90.6 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1