Principaux documents
734330
Sigma-Aldrich
Diacerein-(diacetyl-d6)
98 atom % D, 95% (CP)
Synonyme(s) :
Diacetyl-d6 rhein
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19D6H6O8
Poids moléculaire :
374.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
95% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C(=O)Oc1cccc2C(=O)c3cc(cc(OC(=O)C([2H])([2H])[2H])c3C(=O)c12)C(O)=O
InChI
1S/C19H12O8/c1-8(20)26-13-5-3-4-11-15(13)18(23)16-12(17(11)22)6-10(19(24)25)7-14(16)27-9(2)21/h3-7H,1-2H3,(H,24,25)/i1D3,2D3
Clé InChI
TYNLGDBUJLVSMA-WFGJKAKNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable