Key Documents
729728
Sigma-Aldrich
7-Bromo-1H-indene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H7Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.610
Densité
1.453 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Brc1cccc2C=CCc12
InChI
1S/C9H7Br/c10-9-6-2-4-7-3-1-5-8(7)9/h1-4,6H,5H2
Clé InChI
JTRQKQGKIYROIO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable