Documents
728950
Sigma-Aldrich
2-Bromopropionaldehyde diethyl acetal
95%
Synonyme(s) :
2-Bromo-1,1-diethoxypropane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H15BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.439
Densité
1.198 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCOC(OCC)C(C)Br
InChI
1S/C7H15BrO2/c1-4-9-7(6(3)8)10-5-2/h6-7H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
AHIUAFXWZKCJLR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.0 °F
Point d'éclair (°C)
62.8 °C