Key Documents
728780
Sigma-Aldrich
4-Chlorothieno[3,2-c]-pyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H4ClNS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
97-102 °C
Chaîne SMILES 
Clc1nccc2sccc12
InChI
1S/C7H4ClNS/c8-7-5-2-4-10-6(5)1-3-9-7/h1-4H
Clé InChI
VFPFMOXMHVQFNR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable