724904
4-Aminothiobenzamide
97%
Synonyme(s) :
4-Aminobenzenecarbothioamide, 4-Aminobenzothioamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
185-190 °C
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
NC(=S)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H8N2S/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
Clé InChI
LZJVSPPXXGXGQL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable