723312
Magnésium
in a Sure/Seal™ bottle, turnings, 37.5 mmol
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 621 °C)
Niveau de qualité
Forme
turnings
Température d'inflammation spontanée
950 °F
Composition
, 37.5 mmol
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Résistivité
4.46 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
1090 °C (lit.)
Pf
648 °C (lit.)
Densité
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Clé InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- To prepare 1,3-bis[2-(3-n-dodecylthienyl)]azulene, applicable as an acid sensor material.
- As a catalyst in the cleavage of tetrahydrofuran to 4-chlorobutyl esters.
- To prepare copper-based composite materials with improved mechanical properties.
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable