Principaux documents
720410
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylisoxazol-4-yl-4-boronic acid
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H8BNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Pf
82-86 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1noc(C)c1B(O)O
InChI
1S/C5H8BNO3/c1-3-5(6(8)9)4(2)10-7-3/h8-9H,1-2H3
Clé InChI
DIIFZCPZIRQDIJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable