Principaux documents
720186
Sigma-Aldrich
Bisphenol-A-(diphenyl-13C12)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl-13C6)propane, 4,4′-Isopropylidenediphenol-13C12
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C(13C6H4OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Forme
crystals
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
158-159 °C (lit.)
Changement de masse
M+12
Chaîne SMILES 
CC(C)([13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)[13c]2[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]2
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1
Clé InChI
IISBACLAFKSPIT-ZGFLEIAISA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable