Principaux documents
719838
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,6-diisopropylbenzene
95%
Synonyme(s) :
2,6-Diisopropylbromobenzene, 2,6-Diisopropylphenyl bromide, 2-Bromo-1,3-bis(1-methylethyl)benzene, 2-Bromo-1,3-diisopropylbenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H17Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.532
Densité
1.171 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1Br
InChI
1S/C12H17Br/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9H,1-4H3
Clé InChI
QEOQKWIURDCGIJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98.9 °C - closed cup