Principaux documents
719366
Sigma-Aldrich
N-Methyl-2-(tributylstannyl)indole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H35NSn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
420.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Densité
1.140 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cc2ccccc2n1C
InChI
1S/C9H8N.3C4H9.Sn/c1-10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10;3*1-3-4-2;/h2-6H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
QHCNIBQIQQKJPD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>300.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 149 °C - closed cup