716391
3-Hydroxy-4-methoxyphenylacetic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
127-132 °C
Chaîne SMILES
COc1ccc(CC(O)=O)cc1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-13-8-3-2-6(4-7(8)10)5-9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
BWXLCOBSWMQCGP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable