715832
Diethyl (phenylthiomethyl-13C)phosphonate
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Diethyl (phenylthiomethyl-13C)phosphonate
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
liquid
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
CCOP(=O)([13CH2]Sc1ccccc1)OCC
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Informations légales
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable