Key Documents
714984
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,3-pentadienoate
technical grade, >85%
Synonyme(s) :
2,3-Pentadienoic acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Pureté
>85%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.464
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C=C=CC
InChI
1S/C7H10O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3,6H,4H2,1-2H3
Clé InChI
JGEKOPSQLCPNGA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
124.0 °F
Point d'éclair (°C)
51.1 °C