Principaux documents
709336
Sigma-Aldrich
2-[(Methylamino)methyl]pyridine
97%
Synonyme(s) :
N-Methylpyridine-2-methanamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.524
Densité
0.994 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CNCc1ccccn1
InChI
1S/C7H10N2/c1-8-6-7-4-2-3-5-9-7/h2-5,8H,6H2,1H3
Clé InChI
OOTKJPZEEVPWCR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
180.0 °F
Point d'éclair (°C)
82.2 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1