Principaux documents
708909
Sigma-Aldrich
1,4-Butane diisothiocyanate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8N2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
29-33 °C
Groupe fonctionnel
amine
isothiocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
S=C=NCCCCN=C=S
InChI
1S/C6H8N2S2/c9-5-7-3-1-2-4-8-6-10/h1-4H2
Clé InChI
RRSISCMPUAGVJN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves