708860
Potassium hydride
in paraffin
Synonyme(s) :
Potassium monohydride
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Chaîne SMILES
[K]
InChI
1S/K.H
Clé InChI
NTTOTNSKUYCDAV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Wittig reaction of various aldehydes with high Z selectivity.
- Williamson ether synthesis to prepare substituted ethers from alcohols.
- Polymerization of ethylene oxide to yield polyethylene glycols.
Propriétés physiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available