706256
1H-Pyrazole-4-boronic acid
≥95.0%
Synonyme(s) :
4-Pyrazoleboronic acid, Pyrazol-4-ylboronic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0%
Forme
solid
Pf
146-151 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OB(O)c1cn[nH]c1
InChI
1S/C3H5BN2O2/c7-4(8)3-1-5-6-2-3/h1-2,7-8H,(H,5,6)
Clé InChI
KEZNMOUMHOZFRA-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3