Key Documents
703524
Sigma-Aldrich
Lithium tert-amoxide solution
40 % (w/w) in heptanes
Synonyme(s) :
Lithium 2-methyl-2-butoxide, Lithium tert-amylate, Lithium tert-pentoxide, Lithium tert-pentyloxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H11LiO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
40 % (w/w) in heptanes
~3.1 M in heptane
Densité
0.73 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Li+].CCC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C5H11O.Li/c1-4-5(2,3)6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
Clé InChI
QPDJILZPDAMLFH-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
15.1 °F
Point d'éclair (°C)
-9.4 °C