Key Documents
702498
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-oxo-L-proline methyl ester
97%
Synonyme(s) :
(2S)-4-Oxo-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, 1-tert-Butyl 2-methyl (2S)-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, tert-Butyl (2S)-2-(methoxycarbonyl)-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H17NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Activité optique
[α]22/D +14.0°, c = 1 in chloroform
Pf
42-46 °C
Groupe fonctionnel
ester
ketone
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h8H,5-6H2,1-4H3/t8-/m0/s1
Clé InChI
UPBHYYJZVWZCOZ-QMMMGPOBSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C