Documents
701629
Sigma-Aldrich
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) hexafluoroantimonate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H24F6RhSb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
555.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: rhodium
reagent type: catalyst
Pf
58-60 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Rh+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.6FH.Rh.Sb/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;6*1H;;/q;;;;;;;;+1;+5/p-6/b2*2-1-,8-7-;;;;;;;;
Clé InChI
BROZUPPJWNODCU-SXGOCSEPSA-H
Application
Catalyst for:
  • [3+2] Cycloaddition
  • Preparation of diastereomeric chiral phosphorus mon- and bidentate diamidophosphite ligands based on dianydromannitol and their use in asymmetric metallocomplex catalysis
  • C-C bond-forming hydrogenation
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable