69230
1-Methyl-3-octylimidazolium hexafluorophosphate
≥95.0%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0%
Forme
liquid
Impuretés
≤1.0% water
Chaîne SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCCC[n+]1ccn(C)c1
InChI
1S/C12H23N2.F6P/c1-3-4-5-6-7-8-9-14-11-10-13(2)12-14;1-7(2,3,4,5)6/h10-12H,3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
GRCIJNHHTXBJAK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter