Key Documents
686719
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-methylbenzaldehyde
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7FO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.525
Densité
1.151 g/mL at 20 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(F)c1C=O
InChI
1S/C8H7FO/c1-6-3-2-4-8(9)7(6)5-10/h2-5H,1H3
Clé InChI
BGQBJWPZBBMKEI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter