Principaux documents
68522
Sigma-Aldrich
trans-4-Methyl-2-pentene
technical, ≥90% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.16
Numéro Beilstein :
1719115
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.392
Densité
0.686 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C\C=C\C(C)C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h4-6H,1-3H3/b5-4+
Clé InChI
LGAQJENWWYGFSN-SNAWJCMRSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-16.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-27 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves