Principaux documents
684902
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-pyridinecarbonitrile
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H3BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
100-104 °C
Groupe fonctionnel
bromo
nitrile
Chaîne SMILES 
Brc1cccc(n1)C#N
InChI
1S/C6H3BrN2/c7-6-3-1-2-5(4-8)9-6/h1-3H
Clé InChI
HNEBPTAKURBYRM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves