Documents
684686
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoropropionic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H4F2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Point d'ébullition
25-30 °C/5 mmHg
Pf
38-45 °C
Chaîne SMILES 
CC(F)(F)C(O)=O
InChI
1S/C3H4F2O2/c1-3(4,5)2(6)7/h1H3,(H,6,7)
Clé InChI
PMWGIVRHUIAIII-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Roberto Morales-Cerrada et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(1), 296-308 (2018-09-20)
Thermal decarbonylation of the acyl compounds [Mn(CO)5 (CORF )] (RF =CF3 , CHF2 , CH2 CF3 , CF2 CH3 ) yielded the corresponding alkyl derivatives [Mn(CO)5 (RF )], some of which have not been previously reported. The compounds were fully