Principaux documents
683248
Sigma-Aldrich
(11bR)-2,6-Bis(diphenylphosphino)-N,N-dimethyldinaphtho[2,1d:1′,2′-f]-1,3,2-dioxaphosphepin-4-amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C46H36NO2P3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
727.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
245-249 °C
Groupe fonctionnel
amine
phosphine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(C)P1Oc2c(cc3ccccc3c2-c4c(O1)c(cc5ccccc45)P(c6ccccc6)c7ccccc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/C46H36NO2P3/c1-47(2)52-48-45-41(50(35-21-7-3-8-22-35)36-23-9-4-10-24-36)31-33-19-15-17-29-39(33)43(45)44-40-30-18-16-20-34(40)32-42(46(44)49-52)51(37-25-11-5-12-26-37)38-27-13-6-14-28-38/h3-32H,1-2H3
Clé InChI
JVTXDRKUFXCFCF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
(11bR)-2,6-Bis(diphenylphosphino)-N,N-dimethyldinaphtho[2,1-d:1′,2′-f]-1,3,2-dioxaphosphepin-4-amine is a phosphine-phosphoramidite ligand, which can be used in:
  • The stereoselective preparation of aminoesters via rhodium-catalyzed enantioselective hydrogenation of dehydroaminoesters.
  • The Rh-catalyzed asymmetric hydrogenation of N-(α-arylvinyl) acetamides.
Informations légales
Sold under license from DSM for research purposes only.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Synthesis of Triphosphorous Bidentate Phosphine-Phosphoramidite Ligands: Application in the Highly Enantioselective Hydrogenation of ortho-Substituted Aryl Enamides
Zhang W and Zhang X
Angewandte Chemie (International ed. in English), 118(33), 5641-5644 (2006)
Highly enantioselective hydrogenation of α-dehydroamino esters and itaconates with triphosphorous bidentate ligands and the unprecedented solvent effect thereof
Zhang W and Zhang X
The Journal of Organic Chemistry, 72(3), 1020-1023 (2007)