Principaux documents
681520
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3,3′-Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1,1′-binaphthyl-2,2′-diyl hydrogenphosphate
95%
Synonyme(s) :
(11bS)-2,6-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxy-dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f]-1,3,2-dioxaphosphepin 4-oxide, (S)-3,3′-Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1,1′-bi-2-naphthol cyclic monophosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C36H17F12O4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
772.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pf
171-177 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2cccc(C(O)=O)c12
InChI
1S/C14H17NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-8-7-9-5-4-6-10(11(9)15)12(16)17/h4-6H,7-8H2,1-3H3,(H,16,17)
Clé InChI
SUAMIYWLXFROHE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable