Key Documents
678929
Sigma-Aldrich
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
96%
Synonyme(s) :
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)iodobenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H3F3IN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
92-99 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
iodo
nitrile
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cc(ccc1I)C#N
InChI
1S/C8H3F3IN/c9-8(10,11)6-3-5(4-13)1-2-7(6)12/h1-3H
Clé InChI
CDGNBOWOOHEOEK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable