Principaux documents
678856
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthoic acid
97%
Synonyme(s) :
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-6-carboxylic acid, 5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthalenecarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
154-158 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc2CCCCc2c1
InChI
1S/C11H12O2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h5-7H,1-4H2,(H,12,13)
Clé InChI
RSWXAGBBPCRION-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable