677183
(S)-(–)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidine methanol trimethylsilyl ether
95%
Synonyme(s) :
(2S)-2-[Diphenyl[(trimethylsilyl)oxy]methyl]pyrrolidine, (S)-α,α-Diphenylprolinol trimethylsilyl ether, (S)-2-[Diphenyl(trimethylsilanyloxy)methyl]pyrrolidine
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Activité optique
[α]22/D -50°, c = 1 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.5513
Densité
1.0459 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)OC([C@@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H27NOSi/c1-23(2,3)22-20(19-15-10-16-21-19,17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18/h4-9,11-14,19,21H,10,15-16H2,1-3H3/t19-/m0/s1
Clé InChI
RSUHWMSTWSSNOW-IBGZPJMESA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable