Principaux documents
676438
Sigma-Aldrich
2,2′-Dibromo-1,1′-binaphthyl
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H12Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
412.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
solid
Pf
178-183 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1ccc2ccccc2c1-c3c(Br)ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H12Br2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12H
Clé InChI
IJUDEFZBMMRSNM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable