Key Documents
675369
Sigma-Aldrich
7-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-chinolinon
97%
Synonyme(s) :
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-quinolinone, 7-Hydroxy-3,4-dihydrocarbostyril
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
233-237 °C
Chaîne SMILES 
Oc1ccc2CCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C9H9NO2/c11-7-3-1-6-2-4-9(12)10-8(6)5-7/h1,3,5,11H,2,4H2,(H,10,12)
Clé InChI
LKLSFDWYIBUGNT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves