673706
3-Formyl-4-hydroxybenzoesäure-methylester
97%
Synonyme(s) :
3-Formyl-4-hydroxybenzoesäure-methylester, 5-(Methoxycarbonyl)salicylaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
80-84 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
ester
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccc(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C9H8O4/c1-13-9(12)6-2-3-8(11)7(4-6)5-10/h2-5,11H,1H3
Clé InChI
ADSJCWKOKYOJSZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable