671444
1,3-Dimethylimidazolium dimethyl phosphate
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
[MMIM][DMP]
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98.0% (HPLC)
Impuretés
≤1.0% water
Groupe fonctionnel
phosphate
Chaîne SMILES
COP([O-])(=O)OC.Cn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C5H9N2.C2H7O4P/c1-6-3-4-7(2)5-6;1-5-7(3,4)6-2/h3-5H,1-2H3;1-2H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
GSGLHYXFTXGIAQ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter