Key Documents
669237
Sigma-Aldrich
1,3-Diphenyl-2-propyn-1-ol
90%
Synonyme(s) :
1,3-Diphenylpropargyl alcohol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
90%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.618
Densité
1.099 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES 
OC(C#Cc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-16H
Clé InChI
DZZWMODRWHHWFR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup