Key Documents
658820
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,6-dichloroaniline
97%
Synonyme(s) :
(4-Bromo-2,6-dichlorophenyl)amine, 2,6-Dichloro-4-bromoaniline, 4-Bromo-2,6-dichloro-benzenamine
About This Item
Formule linéaire :
C6H4BrCl2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.91
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
83-87 °C
Groupe fonctionnel
bromo
chloro
Chaîne SMILES 
Nc1c(Cl)cc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H4BrCl2N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
Clé InChI
NPQBZKNXJZARBJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable