654981
Bismuth(III) bromide
anhydrous, powder, 99.998% trace metals basis
Synonyme(s) :
Bismuth tribromide, Tribromobismuthine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Essai
99.998% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Densité
5.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Br[Bi](Br)Br
InChI
1S/Bi.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clé InChI
TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges